Learn More
Thermo Scientific™ WKITS™ Wasser-QC-Kit 1004
Thermo Scientific™ WKIT Wasser-QK-Kit 1004 wird für Wasser-/Abwasser-Qualitätskontrolltests verwendet. Die Mikroorganismen werden im Quanti-Cult Format geliefert.
Marke: Thermo Scientific™ R4741004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Beschreibung
Thermo Scientific™ WKIT Wasser-QK-Kit 1004 wird für Wasser-/Abwasser-Qualitätskontrolltests verwendet. Die Mikroorganismen werden im Quanti-Cult Format geliefert.
- WaterBugs™ liefert <50 CFUs in a single inoculum to mimic water samples
Bestellhinweis:
Reagenzien sind ausreichend für einen Text/rekonstituiertes Fläschchen.
Enthält:
Inhalt: 10 Fläschchen mit konservierten Organismen (5 pro Organismus) und 10 Rehydrierungsfläschchen. Escherichia coli Stamm C1, Enterobacter Cloacae ATCC™ 13047™†
Spezifikation
Wasser-QK-Kit 1004 | |
WKITS | |
Qualitätskontroll-Kit | |
10 Fläschchen/Kit |
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.