missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ihmann Regenstein™ WMF Kochlöffel, beendete Extra Line

Artikelnummer. 15747689
Encompass
Click to view available options
Material:
Silikon
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15747689

Marque: Ihmann Regenstein™ 2142283553

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Silikonlöffel in ovaler Form, besonders geeignet für den Einsatz in beschichteten Töpfen und Pfannen.

  • Hochwertiges Silikon.
  • Temperaturbeständig bis 220 °C.
  • Passt gut in Ihre Hand.
  • Enthält eine praktische Öse für die Lagerung auf einem Gestell mit Haken.
  • Gut geeignet für die Verwendung mit beschichtetem Kochgeschirr.
  • Die ovale Form ermöglicht es Ihnen, den äußersten Rand von Pfannen und Töpfen zu erreichen.
  • Einfach zu reinigen.

Spécification

Produkttyp Kochlöffel
Material Silikon
Farbe Schwarz, Rot
Zur Verwendung mit (Geräte) Beschichtete Töpfe und Pfannen
Länge (metrisch) 30 cm
Form Oval
Sterilität Non-sterile
Temperaturbereich (metrisch) Up to 220°C
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis