Learn More
Wnt-2 Antibody (SR1571), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-21653-100ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18603114
  • 449.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Wnt-2 Monoclonal antibody specifically detects Wnt-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wnt-2
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
SR1571
Western Blot 1:500-1:2000
INT1L1secreted growth factor, Int-1-like protein 1, Int-1-related protein, IRPprotein Wnt-2, wingless-type MMTV integration site family member 2
A synthesized peptide derived from human Wnt-2 (Uniprot #: P09544)
100 μg
Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
7472
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.