missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wnt-9b Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-32479-25ul

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 18497991

  • 358.00 € / 25 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Wnt-9b Polyclonal specifically detects Wnt-9b in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Wnt-9b
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Protein Wnt-14b, wingless-type MMTV integration site family, member 15, wingless-type MMTV integration site family, member 9B, WNT14Bprotein Wnt-9b, WNT15Protein Wnt-15
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
WNT9B
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: YSTKFLSNFLGSKRGNKDLRARADAHNTHVGIKAVKSGLRT
25 μL
Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
7484
Human
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only