Learn More
MedChemExpress Wogonin
Artikelnummer. 16451398
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16451398 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16451398 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0400
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Wogonin is a naturally occurring mono-flavonoid, can inhibit the activity of CDK8 and Wnt, and exhibits anti-inflammatory and anti-tumor effects.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekulargewicht 284.26 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 632-85-9
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.87%
Löslichkeit DMSO : 62.5 mg/mL (219.87 mM∣Need ultrasonic)
Ziel CDK∣Wnt∣Autophagy∣Apoptosis
Menge 5 mg