missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Woodmetall-Stück (ca. 100 mm), Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3593544
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
76093-98-6
Pb·Sn
MFCD00198175
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
76093-98-6
Pb·Sn
MFCD00198175

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Wood's metal
Farbe Silberfarben bis grau
Schmelzpunkt 70.0°C
Menge 100 g
Formelmasse 647.28
Verpackung Glasflasche
Form Stange

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'