Learn More
Carl Roth™ Wooden Shaft/Cotton Head Swab
Artikelnummer. p-8007440
Encompass_Preferred
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Spitze:
10 bis 12 mm
4 to 5,5 mm
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10100313
Marke: Carl Roth™ EH11.1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes cotton tip. Carl Roth Rotilabo™ cotton buds are ideal for laboratory applications.
  • With cotton tip
  • Sterile (ETO-gas sterilized, individually wrapped) or unsterile
  • Ideal for hygiene, cleaning or laboratory applications
Spezifikation
Sterilität Nicht steril
Griffmaterial Wood
Spitzenmaterial Cotton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hygiene, Cleaning or Laboratory Applications
Durchmesser (metrisch) Spitze 4 to 5,5 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Anzahl pro Karton 100Pack
Menge 100Pack
Produkttyp Swab
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.