Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-459 Matte Polyesteretiketten BMP71
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-459 Etikett aus mattem Polyester mit permanentem Acrylklebstoff zur Verwendung mit dem BMP71 Drucker.
35.80 € - 67.30 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt; CSA-zugelassen; ESD-zugelassen gemäß IEC 61340-5-1 und EN 100015-1 |
---|---|
Beschreibung | Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest |
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Größe (angloamerikanisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Größe (angloamerikanisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11717104
|
Brady™
114778 |
50,8 x 25,4 mm (B x H) | 2 x 1 in. (B x H) | 100/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11707364
|
Brady™
114797 |
38,1 x 12,7 mm (B x H) | 1,5 x 0,5 in. (B x H) | 500/Rolle |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11757274
|
Brady™
114806 |
38,1 x 19,1 mm (B x H) | 1,5 x 0,75 in. (B x H) | 250/Rolle |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen; ESD-zugelassen gemäß IEC 61340-5-1 und EN 100015-1 | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Etikett zur Ressourcennachverfolgung | |
BMP™71 Drucker | |
Rechteck | |
0.0031 Zoll |
Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest | |
Weiß | |
Polyester (B-459) | |
Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder | |
1 | |
-40 °C bis 100 °C | |
0.079 mm |