Learn More
Brady™ WorkHorse™ Serie Etiketten für Thermotransferdrucker, B-425
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ WorkHorse™ Serie Etiketten aus beständigem Polypropylen eignen sich für Thermotransferdrucker.
Marke: Brady™ 031325
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
| UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
| Acryl | |
| Matt | |
| Polypropylen | |
| Etiketten für Thermotransferdrucker | |
| Ressourcennachverfolgung, Barcode-Etikettierung, Komponenten und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Typenschilder | |
| 1 | |
| THT-20-425-1 | |
| 1000/Pk. | |
| 76.20 mm (W) x 127.00 mm (H) | |
| -94 °F bis 266 °F | |
| 0,0045 in. | |
| 130.18 mm | |
| 3 in. | |
| 76.20 mm | |
| 127 mm |
| Empfohlene Bandserie: R4300; R4500; R6200; R6400 | |
| Weiß | |
| Rolle | |
| Thermotransfer | |
| Non-sterile | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500 | |
| -70 °C | |
| 1000 Etiketten pro Rolle | |
| Rechteck | |
| 76,2 x 127 mm (B x H) | |
| -70 °C bis +80 °C | |
| 0.1143 mm | |
| 127 x 76.20 mm | |
| 76.2 mm | |
| 5 in. | |
| THT-20-425-1 |