Learn More
Brady™ WorkHorse™ Serie Etiketten für Thermotransferdrucker, B-425
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ WorkHorse™ Serie Etiketten aus beständigem Polypropylen eignen sich für Thermotransferdrucker.
147.00 € - 376.00 €
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) |
|---|---|
| Beschreibung | Empfohlene Bandserie: R4300; R4500; R6200; R6400 |
| Farbe | Weiß |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etiketten für Thermotransferdrucker |
| Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11598284
|
Brady™
031323 |
76,2 x 25,4 mm (B x H) |
220.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 03-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11538294
|
Brady™
031328 |
76,2 x 50,8 mm (B x H) |
147.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 03-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11508294
|
Brady™
031325 |
76,2 x 127 mm (B x H) |
376.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 06-01-2027
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11568284
|
Brady™
031320 |
25,4 x 12,7 mm (B x H) |
160.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 02-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11518294
|
Brady™
031326 |
101,6 x 50,8 mm (B x H) |
190.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11578284
|
Brady™
031321 |
69,85 x 31,75 mm (B x H) |
254.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 03-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11528294
|
Brady™
031327 |
101,6 x 76.2 mm (B x H) |
277.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 06-01-2027
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
| UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
| Weiß | |
| Etiketten für Thermotransferdrucker | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500 | |
| Rechteck | |
| 0,0045 in. |
| Empfohlene Bandserie: R4300; R4500; R6200; R6400 | |
| Thermotransfer | |
| Ressourcennachverfolgung, Barcode-Etikettierung, Komponenten und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Typenschilder | |
| -70 °C | |
| -94 °F bis 266 °F | |
| 0.1143 mm |