Learn More
Brady™ WorkHorse™ Serie Etiketten für Thermotransferdrucker, B-425
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ WorkHorse™ Serie Etiketten aus beständigem Polypropylen eignen sich für Thermotransferdrucker.
Marke:  Brady™ 031320
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11568284
  • 160.00 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 02-12-2026
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Acryl
Matt
Polypropylen
Etiketten für Thermotransferdrucker
Ressourcennachverfolgung, Barcode-Etikettierung, Komponenten und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Typenschilder
3
THT-5-425-10
10000
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
-94 °F bis 266 °F
0,0045 in.
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
25,4 mm
0,5 in.
THT-5-425-10
Empfohlene Bandserie: R4300; R4500; R6200; R6400
Weiß
Rolle
Thermotransfer
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500
-70 °C
10.000 Etiketten pro Rolle
Rechteck
25,4 x 12,7 mm (B x H)
-70 °C bis 130 °C
0.1143 mm
1 in.
25.40 mm
12,7 mm