Learn More
Techsit Worktech Laboratory ESD Low Chair
Artikelnummer. 30306781
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Hoher Rücken
Rollen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
30306781 Hoher Rücken 1 Stück
30306779 Rollen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30306781 Lieferant Techsit Lieferanten-Nr. TS1920HB
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Low ESD vinyl Cleanroom chair on ESD
  • ESD Cleanroom vinyl low chair on ESD Castors
  • Black ESD/Anti-static Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable Seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom class 7 suitable
  • BS EN61340-5-1
  • Conductivity 104 - 106 Ohms
Low ESD Vinyl Cleanroom Chair
Spezifikation
Produkttyp Cleanroom ESD Chair
Farbe Black
Autoklavierbar Not Autoclavable
Rückenausführung Ergonomic
Modell Hoher Rücken
Mit Armlehnen No
Mit Rückenlehne Yes
Mit Laufrollen Yes
Fußstütze No
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Yes
Mit Neigung No
Material Vinyl Upholstery
Sitztyp Desk Height