Learn More
Techsit Worktech Laboratory Vinyl Low Chair
Beschreibung
- Vinyl
- Laboratory low chair on castors
- Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom
- Class 7 suitable
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lab Swivel Chair |
| Farbe | Schwarz |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Rückenausführung | Ergonomic |
| Modell | Auf Rollen |
| Mit Armlehnen | No |
| Mit Rückenlehne | Yes |
| Mit Laufrollen | Yes |
| Fußstütze | No |
| Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule | Yes |
| Mehr anzeigen |