Learn More
Techsit Worktech PU Laboratory Chair
Click to view available options
Sitztyp:
Hohe Tischhöhe
Tischhöhe
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PU high chair with adjustable foot ring on glides
- Hard wearing, easy-to-clean PU seat and back
- Fully adjustable seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom
- Class 5 suitable
PU, Lab Chair
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lab Swivel Chair |
| Farbe | Black |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Rückenausführung | Ergonomic |
| Mit Armlehnen | No |
| Mit Rückenlehne | Yes |
| Mit Laufrollen | No |
| Fußstütze | Yes |
| Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule | Yes |
| Mit Neigung | No |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.