Learn More
STEMCELL Technologies Wortmannin
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Beschreibung
- Wortmannin is a fungal metabolite that covalently binds to and inhibits phosphatidylinositol-3-kinases (PI3K) of class I, II, and III
- Species-specific differences in the class II PI3Ks determine sensitivity with IC50 = 5, 50, and 450 nM for Drosophila, mouse, and human, respectively (Fruman et al.; Wymann et al.; Okada et al.) Wortmannin also inhibits polo-like kinases (PLK) PLK1 and PLK3 with IC50 = 24 and 49 nM, respectively (Liu et al. 2005; Liu et al. 2007)
- At high concentrations it can also inhibit other kinases such as mammalian target of rapamycin (mTOR), DNA-dependent protein kinase catalytic subunit (DNA-PKcs), phosphatidylinositol-4-kinase (PI4K), myosin light-chain kinase (MLCK), and mitogen-activated protein kinase (MAPK; Fruman et al.; Meyers & Cantley; Hartley et al.; Brunn et al.; Nakanishi et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 19545-26-7 |
| Synonym | KY 12420 |
| Menge | 1 mg |
| Summenformel | C23H24O8 |
| Reinheit | ≥ 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.