Learn More
STEMCELL Technologies Wortmannin
Artikelnummer. 17170242
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17170242 10 mg 10 Milligramm
17160242 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17170242 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 73564
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
PI3K/AKT pathway inhibitor; Inhibits PI3K and PLKs
  • Wortmannin is a fungal metabolite that covalently binds to and inhibits phosphatidylinositol-3-kinases (PI3K) of class I, II, and III
  • Species-specific differences in the class II PI3Ks determine sensitivity with IC50 = 5, 50, and 450 nM for Drosophila, mouse, and human, respectively (Fruman et al.; Wymann et al.; Okada et al.) Wortmannin also inhibits polo-like kinases (PLK) PLK1 and PLK3 with IC50 = 24 and 49 nM, respectively (Liu et al. 2005; Liu et al. 2007)
  • At high concentrations it can also inhibit other kinases such as mammalian target of rapamycin (mTOR), DNA-dependent protein kinase catalytic subunit (DNA-PKcs), phosphatidylinositol-4-kinase (PI4K), myosin light-chain kinase (MLCK), and mitogen-activated protein kinase (MAPK; Fruman et al.; Meyers & Cantley; Hartley et al.; Brunn et al.; Nakanishi et al.)
Spezifikation
CAS 19545-26-7
Synonym KY 12420
Menge 10 mg
Summenformel C23H24O8
Reinheit ≥ 98%