Learn More
Wortmannin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486397
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16486397 5 mg -
16413668 10 mg 10 Milligramm
16472816 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486397 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10197
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Wortmannin (SL-2052; KY-12420) is a potent, selective and irreversible PI3K inhibitor with an IC50 of 3 nM. Wortmannin also blocks autophagy formation, and potently inhibits Polo-like kinase 1 (PlK1) and Plk3 with IC50s of 5.8 and 48 nM, respectively.
Wortmannin (SL-2052
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wortmannin
CAS 19545-26-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H24O8
Menge 5 mg
Synonym SL-2052 KY-12420
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.71 mM)
SMILES O=C1C([C@@](CC2)([H])[C@@]3(C)C2=O)=C([C@H](OC(C)=O)C3)[C@]4(C)C5=C1OC=C5C(O[C@@H]4COC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 428.43
Formelmasse 428.43
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease