Learn More
Brady™ Write-On™ Kundenspezifische Rohrmarkierer auf Bogen
These handy Write-On™ Customized Pipemarkers allow you to quickly identify your pipes.
Marke: Brady™ 225356
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Colors conform to BS1710.
Spezifikation
DIN VDE 0472 Teil 815, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Acryl, Permanent, Druckempfindlich | |
Glanz | |
Polyester | |
Entwickelt für allgemeine Identifizierungszwecke | |
10 Markers/Card | |
-40°F to +230°F | |
0.0039 in. | |
16 x 75 mm | |
2.95 in. | |
2.95 in. | |
0.63 in. |
Rohr-Beschriftungsetiketten auf Karte | |
Grau | |
Card | |
Beschriftung für Rohre | |
10 | |
10 St./Packung | |
-40°bis +110 °C | |
0,099 mm | |
75 x 75 x 16 mm | |
75,00 mm | |
75 mm | |
16 mm |