Learn More
WRN Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | WRN |
---|---|
Konzentration | 0.56 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883845
|
Proteintech
25269-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873845
|
Proteintech
25269-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
This gene encodes a member of the RecQ subfamily and the DEAH (Asp-Glu-Ala-His) subfamily of DNA and RNA helicases. DNA helicases are involved in many aspects of DNA metabolism, including transcription, replication, recombination, and repair. This protein contains a nuclear localization signal in the C-terminus and shows a predomit nucleolar localization. It possesses an intrinsic 3′ to 5′ DNA helicase activity, and is also a 3′ to 5′ exonuclease. Based on interactions between this protein and Ku70/80 heterodimer in DNA end processing, this protein may be involved in the repair of double strand DNA breaks. Defects in this gene are the cause of Werner syndrome, an autosomal recessive disorder characterized by premature aging.Specifications
WRN | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q14191 | |
7486 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
WRN |
0.56 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DNA helicase, RecQ like type 3, Exonuclease WRN, RecQ protein like 2, RECQ3, RECQL2, RECQL3, WRN | |
WRN | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |