missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WT1 Antibody (6F-H2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications
Marke: Novus Biologicals NB110-60011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
WT1 Monoclonal specifically detects WT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
| WT1 | |
| Monoclonal | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot 2 ug/ml, Simple Western 1:50, Immunohistochemistry 1:400, Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported in scientific literature (PMID 25576053), Immunoprecipitation 2-10 ug/ml lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:400, Immunohistochemistry-Frozen 1: 400 | |
| AWT1, NPHS4GUD, WAGR, Wilms tumor 1, Wilms tumor protein, WIT-2, WT33 | |
| Mouse | |
| 55 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Tumor Suppressors | |
| 7490 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| 6F-H2 | |
| Unconjugated | |
| P19544 | |
| WT1 | |
| Human recombinant Wilms Tumor 1 protein (WT1) (residues 1-181). [Swiss-Prot: P19544] | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur