Learn More
Kimberly-Clark™ Wypall™ Tücher aus Mikrofaser
Reinigen Sie Glas, Spiegel und andere Oberflächen mit einer streifenfreien Oberfläche. Kimberly-Clark™ WYPALL™ Mikrofasertücher sind wiederverwendbar und können bis zu 300 Mal gewaschen werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Marke: Kimberly-Clark™ 8394
105.78 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Reinigt ohne Chemikalien
- Erhältlich in 4 verschiedenen Farben
- Größe (L x B): 40 x 40 cm
- Wird in Packungen mit 6 Stück geliefert
- In spritzwasserfesten, wasserabweisenden Polybeuteln zum sofortigen Zugriff auf hygienisch geschützte Tücher in Ihrem Arbeitsbereich.
- Ideal für Schreibtisch- und Oberflächenreinigung
Spezifikation
Mikrofasertuch | |
40 cm | |
Mikrofaser | |
Gelb | |
Chemikalienfreie Schreibtisch- und Oberflächenreinigung |
15.75 Zoll | |
40 cm | |
1.114 kg (2.456 lbs) | |
40 x 40 cm | |
24/Pckg. |