Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 Tücher, Zentral-Entnahmerolle
Gibt die Wischtücher einzeln ab, um Abfall zu reduzieren und gleichzeitig die Hygiene zu bewahren, insbesondere in stark frequentierten Lebensmittelbereichen. Bei den Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 WypAll X60 Tüchern, Zentral-Entnahmerolle handelt es sich um wiederverwendbare Wischtücher mit hochabsorbierender HYDROKNIT™ Fasertechnologie.
Marke: Kimberly-Clark™ 8380
38.42 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21724" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Lieferung in einer Mittelzuführrolle mit 150 Blättern
- Tücher können gespült und wiederverwendet werden
- Die HYDROKNIT™ Technologie ermöglicht hohe Absorption, Festigkeit und Haltbarkeit (nass oder trocken)
- Beständig gegen die meisten Lösungsmittel, reduziert Rückstände, ermöglicht eine schnelle Reinigung, trägt zur Kostenreduktion bei.
- Ideal für leichte Reinigung von Klebstoff, Öl, Schmutz, Schmiermitteln, Verdünnern und Lösungsmitteln, Glasreinigung, Präzisionsreinigung von komplexen Maschinen und Teilen, Handreinigung.
Spezifikation
Wischtücher | |
24,5 cm | |
Hoch | |
Blau | |
Reinigung |
42 cm | |
Synthetische und zellulosische Fasern | |
1,05 kg (2.315 lbs.) | |
42 x 24,50 cm | |
150/Packung |