Learn More
ABEBA™ ABEBA X-Light Schwarze Arbeitsclogs OB
ABEBAtrade; X-Light Schwarze Arbeitsclogs OB mit Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung, austauschbarer Active Comfort-Einlegesohle und verstellbarem Fersenriemen.
91.18 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktives Futter mit Silberionen |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16318391
|
ABEBA™
7131135-35 |
35 |
91.18 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16328391
|
ABEBA™
7131135/36 |
36 |
91.18 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16338391
|
ABEBA™
7131135-37 |
37 |
91.18 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16348391
|
ABEBA™
7131135-38 |
38 |
91.18 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16358391
|
ABEBA™
7131135/39 |
39 |
91.18 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16368391
|
ABEBA™
7131135/40 |
40 |
91.18 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16378391
|
ABEBA™
7131135/41 |
41 |
91.18 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16388391
|
ABEBA™
7131135-42 |
42 |
91.18 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16398391
|
ABEBA™
7131135-43 |
43 |
91.18 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16308401
|
ABEBA™
7131135/44 |
44 |
91.18 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16318401
|
ABEBA™
7131135-45 |
45 |
91.18 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16328401
|
ABEBA™
7131135/46 |
46 |
91.18 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16338401
|
ABEBA™
7131135-47 |
47 |
91.18 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16348401
|
ABEBA™
7131135-48 |
48 |
91.18 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliGlattleder/liliSilberionen-Einlegesohle/liliNicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD | |
Atmungsaktives Futter mit Silberionen | |
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend | |
Clogs | |
Wasser |
Schwarz | |
Leder | |
Polyurethan | |
CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340 |