Learn More
ABEBA™ X-Light Schwarze Sicherheitsloafer S2
Die ABEBAtrade; X-Light schwarzen Sicherheitsloafer S2 verfügen über eine Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung sowie eine austauschbare Active Comfort-Innensohle.
Marke: ABEBA™ 7131029/39
11.43 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.08000kg
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2 SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliGute Dämpfung/liliWaschbare schwarze Mikrofasern/liliSilberionen-Einlegesohle/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Atmungsaktives Futter mit Silberionen | |
39 | |
Polyurethan | |
Stahl | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |
Schwarz | |
Mikrofaser | |
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend | |
Loafer | |
1 Paar | |
Wasser |