Learn More
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD
White X-light occupational shoes, with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
Marke: ABEBA™ 7131124/35
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Leichte, bequeme weiße Arbeitsschuhe
- Entspricht EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1
- Rutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC
- Weißes technisches Gewebe
- Silberionen-Einlegesohle
- Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Weiß | |
35 | |
Unisex | |
Wasserfest |
Synthetikgewebe | |
EN 20347-konform: 2012 O2 SRC, elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 | |
Niedrig geschnittene Schuhe | |
O2 SRC ESD |