Learn More
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD
White X-light occupational shoes with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
Marke:  ABEBA™ 7131126/43
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.93000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17181515
  • 99.71 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leichte, bequeme Arbeitsschuhe
  • Entspricht EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1
  • Rutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC
  • Weiße Mikrofaser
  • Silberionen-Einlegesohle
  • Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
43
Unisex
Wasserfest
Mikrofaser
EN 20347-konform: 2012 O2 SRC, elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340
Niedrig geschnittene Schuhe
O2 SRC ESD