Learn More
inplusDESIGN Ampullenöffner
Artikelnummer. 16671792
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1-ml-Ampullen zum Aufbrechen
2-ml-Ampullen zum Aufbrechen
20-ml-Ampullen zum Aufbrechen
5-ml-Ampullen zum Aufbrechen
Packungsgröße:
15 Stück
25 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16671792 5-ml-Ampullen zum Aufbrechen 25 Stück
16641792 20-ml-Ampullen zum Aufbrechen 15 Stück
16651792 1-ml-Ampullen zum Aufbrechen 50 Stück
16661792 2-ml-Ampullen zum Aufbrechen 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16671792 Lieferant inplusDESIGN Lieferanten-Nr. PZN9071220
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Intelligenter Ampullenöffner für Brechampullen DIN ISO Norm 9187. Zum extrem leichten und schnellen Öffnen von Brechampullen: So einfach wie per Knopfdruck, ohne Kontakt zur Ampulle, ohne Verletzungsrisiko.
  • Der intelligente Ampullenöffner verkörpert einzigartiges, spielerisches Prinzip.
  • Die Ampulle wird beim Öffnen nicht berührt und nicht gebrochen, sondern komfortabel, wie per Tastendruck schnell, präzise und absolut sicher geöffnet
  • Extrem hoher Komfort: Öffnen von Brechampullen so einfach und zuverlässig wie per Knopfdruck
  • Volle Sicherheit: Schützt vor jeglichen Verletzungen da die Ampulle beim Öffnen nicht mal berührt wird
  • Vertrauen: Eliminiert natürliche Angst vor dem Halten und Brechen von Glas
  • Spaß: Was absolut einmalig ist, der intelligente Ampullenöffner macht tatsächlich Spaß und animiert sogar zum Öffnen von Ampullen, was die Anwender immer wieder bestätigen
Spezifikation
Farbe Blau
Produkttyp Ampullenöffner
Abmessungen (L x B x H) 20 x 25 x 72 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Brechampullen entsprechend DIN ISO Norm 9187
Zur Verwendung mit (Geräte) 5-ml-Ampullen zum Aufbrechen