Learn More
Fisherbrand™ Top-Line Pipettenspitzen mit Filter
Verhindern eine Kontamination von Proben und Pipetten. Fisherbrand™ Top-Line Pipettenspitzen mit Filter verhindern Verunreinigungen durch Mikropore-Filter.
59.82 € - 159.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Filtered |
---|---|
Sterilität | Sterile |
Farbe | Clear |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Sterilisationsmethode | Beta radiation |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10060842
|
Fisherbrand™
|
1 bis 100 μl | 50.8 mm | Transparent |
130.38 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10102512
|
Fisherbrand™
|
1 bis 200 μl | 50.8 mm | Transparent |
70.65 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10691213
|
Fisherbrand™
|
100 bis 1000 μl | 86 mm | Transparent |
159.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10366242
|
Fisherbrand™
|
0.1 bis 10 μl | 34.1 mm | Durchsichtig |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10580813
|
Fisherbrand™
|
1 to 50 μL | 50.8mm | Clear |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10050842
|
Fisherbrand™
|
1 bis 30 μl | 50.8 mm | Durchsichtig |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10375572
|
Fisherbrand™
|
5 to 300 μL | 55mm | Clear |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Filter aus reinem hochwertigem hydrophobem Polyethylen ohne Zusatzstoffe
- Die Filter blockieren Aerosole und Flüssigkeiten durch Mikroporenfiltertechnik
- Optimierte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz
- Graduierungsmarkierungen auf den Spitzen bei Standardvolumen (außer bei 0.5-10/20 μl-Filterspitzen)
- Konischer Spitzenauslass verhindert Tropfenbildung an der Auslassöffnung der Spitze
- Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem Polypropylen
- Sterile Packungen erhältlich (Beta-Bestrahlung)
Spezifikation
Filtered | |
Clear | |
Beta radiation | |
Yes | |
Standard Volumes |
Sterile | |
Autoclavable | |
Rack | |
Virgin Polypropylene |