Learn More
Xanthan-Gummi (Praxisqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11472781 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472781 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11472781 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0296002180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.35 €
    57.75 € / 100 Gramm
    Sparen 11.60 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses hydrophile Kolloid wird durch Fermentation von Dextrose mit Xanthomonas Campestris hergestellt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanthangummi
CAS 11138-66-2
Summenformel C8H14Cl2N2O2
Menge 100 g
Synonym 2-2,4-Diaminophenoxy-Ethanol-Dihydrochlorid, 2,4-Diaminophenoxyethanol-Dihydrochlorid, Ethanol, 2-2,4-Diaminophenoxy-, Dihydrochlorid, 2,4-Diaminophenoxyethanol2hcl, 2-2,4-Diaminophenoxy-Ethanol-Hydrochlorid, Ethanol, 2-2,4-Diaminophenoxy-, Hydrochlorid 1:2, 4-2-Hydroxyethoxy-1,3-Phenylendiamin-Dihydrochlorid, 2,4-Diaminophenoxyethanol-Hydrochlorid, 4-2-hydroxyethoxy-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol hydrochloride
InChI-Schlüssel VXYWXJXCQSDNHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)N)OCCO.Cl.Cl
IUPAC-Name 2-(2,4-Diaminophenoxy)Ethanol;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 241.112
PubChem CID 47932
Güte Praktische