Learn More
Xanthine Oxidase Antibody (S07-1D5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-19803-50ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18614783
  • 421.00 € / 50 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Xanthine Oxidase Monoclonal antibody specifically detects Xanthine Oxidase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Xanthine Oxidase
Monoclonal
0.3 mg/mL
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
S07-1D5
Unconjugated
EC 1.17.1.4, EC 1.7.2.2, xanthene dehydrogenase, xanthine dehydrogenase, xanthine dehydrogenase/oxidase, xanthine oxidase, xanthine oxidoreductase, XDHA, XO, XOR
A synthetic peptide of human Xanthine Oxidase (Uniprot # P47989)
50 μg
Signal Transduction
7498
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.