Learn More
MedChemExpress Xanthohumol
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 354.4 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 6754-58-1 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 99.6% |
| Löslichkeit | DMSO : 83.33 mg/mL (235.13 mM∣Need ultrasonic) |
| Ziel | COX∣Acyltransferase∣Apoptosis∣HSV∣CMV∣Influenza Virus |
| Menge | 25 mg |