Learn More
STEMCELL Technologies XAV939
Artikelnummer. 17170102
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17170102 1 mg
17180102 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17170102 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 72672
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
WNT pathway inhibitor; Inhibits TNKS1 and TNKS2
  • XAV939 is a potent, small molecule inhibitor of tankyrase (TNKS) 1 and 2 (IC50 = 11 and 4 nM, respectively) (Huang et al.) By inhibiting TNKS activity, XAV939 increases the protein levels of the axin-GSK3β complex and promotes the degradation of β-catenin in SW480 cells (Huang et al.), thereby inhibiting WNT pathway downstream actions
  • Induces cardiomyogenesis in mesoderm progenitor cells derived from mouse embryonic stem cells (Wang et al.)
  • In combination with the SMAD inhibitors LDN193189 and SB431542, promotes induction of forebrain fates in human pluripotent stem cell lines (Maroof et al.)
  • Inhibits colony formation of APC-deficient, β-catenin-dependent DLD-1 colorectal cancer cells (Huang et al.)
Spezifikation
CAS 284028-89-3
Menge 1 mg
Summenformel C14H11F3N2OS
Reinheit ≥ 98%