Learn More
Thermo Scientific™ XbaI (10 U/l)
Artikelnummer. 10511041 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1500 E
3000 E
5 x 1500 E
Packungsgröße:
1500 Einheiten
3000 Einheiten
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10511041 5 x 1500 E 5 Stück
10501041 1500 E 1500 Einheiten
10880591 3000 E 3000 Einheiten
3 options
Artikelnummer. 10511041
Marke: Thermo Scientific™ ER0682
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schneiden Sie an T^CTAGA-Stellen mit dem Restriktionsenzym XbaI, das am besten bei 37°C im Tango-Puffer schneidet.
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Xba I
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 5 x 1500 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen