Learn More
Thermo Scientific™ XhoI (10 U/μL)
Artikelnummer. 10899860 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2000 E
5 x 2.000 Einheiten
5.000 Einheiten
Packungsgröße:
2000 Einheiten
5 Stück
5000 Einheiten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10899860 5.000 Einheiten 5000 Einheiten
10348759 2000 E 2000 Einheiten
10890591 5 x 2.000 Einheiten 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10899860 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER0695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00 €
    86.65 € / 5000 Stück
    Sparen 15.35 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneiden Sie an C^TCGAG-Stellen mit dem Restriktionsenzym XhoI, das am besten bei 37 °C im R-Puffer funktioniert (Isoschizomere: PaeR7I, Sfr274I, SlaI, StrI, TliI).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit CpG-Methylierungs-sensitiv, Nicht Dam-Methylierungs-sensitiv, Nicht Dcm-Methylierungssensitiv
Enzym Xho I
Kompatibler Puffer 10x Puffer R
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nein
Menge 5.000 Einheiten
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Traditionelles Klonen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.