Learn More
XLF Antibody (S08-9D7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-19804-50ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18657243
  • 421.00 € / 50 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
XLF Monoclonal antibody specifically detects XLF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
XLF
Monoclonal
0.3 mg/mL
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
S08-9D7
Unconjugated
Cernunnos, non-homologous end-joining factor 1, nonhomologous end-joining factor 1, Protein cernunnos, XLFFLJ12610, XRCC4-like factor
Recombinant protein of human XLF (Uniprot # Q9H9Q4)
50 μg
Cancer, Chromatin Research, DNA Repair
79840
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.