missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
XPG Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-97984-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
XPG Polyclonal antibody specifically detects XPG in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| XPG | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500 | |
| COFS3, DNA excision repair protein ERCC-5, DNA repair protein complementing XP-G cells, EC 3.1, ERCM2, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementationgroup 5, excision repair protein, xeroderma pigmentosum complementation group G protein, Xeroderma pigmentosum group G-complementing protein, xeroderma pigmentosum, complementation group G, XPGC, XPG-complementing protein, XPGUVDR | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human XPG fragment. | |
| 100 μg | |
| Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair | |
| 2073 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0) | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?