missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
XRCC1 Antibody (33-2-5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB120-1838-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
XRCC1 Monoclonal antibody specifically detects XRCC1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| XRCC1 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot 1 - 2 μg/mL, Immunohistochemistry 1 - 2 μg/mL, Immunoprecipitation 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 μg/mL | |
| P18887 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 33-2-5 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 1 mg/mL BSA | |
| DNA repair protein XRCC1, RCC, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 1, X-ray repair cross-complementing protein 1, X-ray-repair, complementing defective, repair in Chinese hamster | |
| Recombinant human XRCC1 protein | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Base Excision Repair, Cancer, DNA Repair, Homologous Recombination, Tumor Suppressors | |
| 7515 | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur