missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
XRCC1 Antibody (33-2-5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
237.00 € - 728.00 €
Spezifikation
| Antigen | XRCC1 |
|---|---|
| Klon | 33-2-5 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1 - 2 μg/mL, Immunohistochemistry 1 - 2 μg/mL, Immunoprecipitation 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Beschreibung
XRCC1 Monoclonal antibody specifically detects XRCC1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| XRCC1 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Base Excision Repair, Cancer, DNA Repair, Homologous Recombination, Tumor Suppressors | |
| PBS with 1 mg/mL BSA | |
| DNA repair protein XRCC1, RCC, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 1, X-ray repair cross-complementing protein 1, X-ray-repair, complementing defective, repair in Chinese hamster | |
| Recombinant human XRCC1 protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. Do not freeze. |
| 33-2-5 | |
| Western Blot 1 - 2 μg/mL, Immunohistochemistry 1 - 2 μg/mL, Immunoprecipitation 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Rat | |
| P18887 | |
| 7515 | |
| IgG2b | |
| Protein A purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.