missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XRCC1 Antibody (33-2-5), Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NB120-1838-500uL

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 18521473

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

XRCC1 Monoclonal antibody specifically detects XRCC1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

XRCC1
Monoclonal
0.2 mg/mL
Western Blot 1 - 2 μg/mL, Immunohistochemistry 1 - 2 μg/mL, Immunoprecipitation 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 μg/mL
P18887
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Rat
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
33-2-5
Unconjugated
PBS with 1 mg/mL BSA
DNA repair protein XRCC1, RCC, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 1, X-ray repair cross-complementing protein 1, X-ray-repair, complementing defective, repair in Chinese hamster
Recombinant human XRCC1 protein
500 μL
Apoptosis, Base Excision Repair, Cancer, DNA Repair, Homologous Recombination, Tumor Suppressors
7515
Store at 4°C. Do not freeze.
IgG2b
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt