missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
XRCC5/Ku80 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | XRCC5/Ku80 |
|---|---|
| Konzentration | 0.27 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16806004
|
Proteintech
16389-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16895994
|
Proteintech
16389-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Required for activation of ATM following ionizing radiation. May act by regulating dephosphorylation of ATM.Spezifikation
| XRCC5/Ku80 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P13010 | |
| 7520 | |
| XRCC5/Ku80 Fusion Protein Ag9454 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| XRCC5 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| 86 kDa subunit of Ku antigen, CTC85, CTCBF, DNA repair protein XRCC5, G22P2, KARP 1, KARP1, Ku80, Ku86, KUB2, NFIV, Nuclear factor IV, Thyroid lupus autoantigen, TLAA, XRCC5 | |
| XRCC5 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts