missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

xSodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl diphosphate, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31067589
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31067589 1 g
31065212 5 g
31064349 25 g
31065211 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31067589 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1127131g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

(Contains∼12.0% water)

Spezifikation

Chemischer Name oder Material xSodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl diphosphate
CAS 20398-34-9
Summenformel C10H15N5O10P2.xNa
MDL-Nummer MFCD00065987
Menge 1 g
SMILES O=P(OP(O)([O-])=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N)O.[Na+]
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.