Learn More
Corning™ XT Kühlkern für CoolBox™ XT Workstation
Ermöglicht eine ununterbrochene Dauerkühlung. Corning™ XT Kühlkern für CoolBox™ XT Workstation bietet eine Kühlquellen-Arbeitsstation, wenn das thermoleitfähige CoolRack oder CoolSink Röhrchen- und Plattenmodul auf der Oberseite platziert wird.
Marke: Corning™ 432081
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
XT-Kühlkern für CoolBox XT, ein zweiter ermöglicht eine ununterbrochene Dauerkühlung.Spezifikation
XT-Kühlkern | |
1/Packung | |
Aufrechterhaltung der Probentemperatur | |
16,2 x 12,1 x 6,1 cm (6,3 x 4,7 x 2,1 in.) |
Grau | |
1/Karton | |
CoolBox XT-, CoolBox 2XT- oder XT-Starter-Systeme |