Learn More
Kimberly-Clark Professional™ XTRA-PFE Latexhandschuhe
Kimtech™ PFE-Xtra Latex beidseitig tragbare Handschuh sind für den Einsatz unter Bedingungen konzipiert, bei denen das Risiko von Chemikalienspritzern hoch ist, mit verbesserter Griffigkeit und Flexibilität für einen nahtlosen Schutz, wann und wo er zählt.
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3578 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Nein |
Anwendungen | Labor |
AQL | 1,5 |
Benachrichtigungen:
These products contain natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.
Beschreibung
Robuste Kimtech™ PFE-Xtra Latex beidhändig tragbare Handschuhe eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen und Umgebungen mit einem hohen Risiko durch Chemikalienspritzer. Die Handschuhe sind beidseitig tragbar, nicht steril und aus hautfreundlichem Naturlatex.
- Puderfrei
- Komplett texturiert
- Beidseitiger Rollrand
Spezifikation
ASTM D3578 | |
Nein | |
1,5 | |
Ja | |
Ja | |
Latex | |
0,25 mm | |
Kimtech™ PFE-Xtra | |
30,4 cm |
EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 | |
Labor | |
Naturfarben | |
Vollständig texturiert | |
Nein | |
10,2 mil | |
Nein | |
12 in. |