Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS T5/6 Disposable Coverall White

Beschreibung
Chemsplash Xtreme SMS 50 Coveralls
- 50GSM Breathable SMS Fabric
- Elasticated 3 Piece Hood
- Elasticated Cuffs and Ankles
- Two Way Zip with Adhesive Zip Flap
- Silicone and Latex Free
- Comes without the chest label
- PFAS Free
- See Style 2618 for White Sizes 4XL-5XL-6XL
Description: Chemsplash Xtreme SMS 50 disposable coveralls are made from extremely breathable SMS fabric suitable for prolonged periods of use. Featuring an elasticated hood, cuffs, and ankles, with a two-way zip and an adhesive cover flap. Its strong and robust properties provide a good chemical barrier, especially to dry hazardous particles, whilst being extremely comfortable to wear. Offering the best value within our Cat III Type 5 and 6 range. Available in White, Blue, Red, and Orange.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hooded Coveralls |
| Größe | Medium |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SMS Fabric |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastic |
| Knöchelform | Elastic |
| Stulpenform | Elastic |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.