Learn More
Y-27632 dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100392
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 16486757
Marke: Medchem Express HY10583
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Y-27632 dihydrochloride is an orally active, ATP-competitive inhibitor of ROCK-I and ROCK-II, with Kis of 220 and 300 nM, respectively.
Y-27632 dihydrochloride attenuates Doxorubicin-induced apoptosis of human cardiac stem cells. Y-27632 also suppresses dissociation-induced apoptosis of murine prostate stem/progenitor cells. Y-27632 dihydrochloride primes human induced pluripotent stem cells (hIPSCs) to selectively differentiate towards mesendodermal lineage via epithelial-mesenchymal transition-like modulation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Y-27632 dihydrochloride
CAS 129830-38-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H23Cl2N3O
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (312.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (104.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1CC[C@]([C@H](N)C)([H])CC1)NC2=CC=NC=C2.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 320.26
Formelmasse 320.26
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.