missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human YES1, GST Tag Recombinant Protein
YES1 is a member of the SRC family of non-receptor tyrosine kinases and is the cellular homolog of the Yamaguchi sarcoma virus oncogene. It is involved in the regulation of cell growth and survival, including roles in apoptosis, cell-cell adhesion, cytoskeleton remodeling, and differentiation.
670.00 € - 9560.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005424 |
---|---|
Gen-Alias | YES1 |
Kinase-Familie | SRC Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15313816
|
Invitrogen™
A15557 |
10μg |
670.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15323816
|
Invitrogen™
A15558 |
100μg |
2215.00 €
100 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15333816
|
Invitrogen™
A15559 |
1mg |
9560.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Active—this protein can be used in kinase activity assays, such as Z’-LYTE™ assays, or in a binding assay platform like the LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay (KBA).
- Purified—purity is determined by gel electrophoresis and provided in lot-specific certificate of analysis (COA).
- GST-tagged—provides animal origin flexibility. When used in the KBA platform, it can be paired with a goat- or rabbit-derived Eu-anti-GST antibody.
Spezifikation
NP_005424 | |
SRC Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
YES1 | |
Human | |
GST Tag |