Learn More
YIF1A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553240
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15771181
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ALMYFIVRSL RTAALGPDSM GGPVPRQRLQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 87%.
YIF1A has a possible role in transport between endoplasmic reticulum and Golgi.
Spezifikation
Spezifikation
YIF1A
Polyclonal
Unconjugated
YIF1A
5330422J23Rik; 54TM; 54TMp; FinGER7; HYIF1P; liver protein; protein YIF1A; putative Rab5-interacting protein; putative transmembrane protein 54TMp; putative transmembrane protein; homolog of yeast Golgi membrane protein Yif1p (Yip1p-interacting factor); Yif1; YIF1A; Yif1p; Yip1 interacting factor homolog A; Yip1 interacting factor homolog A (S. cerevisiae); Yip1 interacting factor homolog A, membrane trafficking protein; YIP1-interacting factor homolog A; Yip1p-interacting factor
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10897
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O95070
YIF1A
Recombinant protein corresponding to Human YIF1A