Learn More
Yohimbine Hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Yohimbine Hydrochloride is an alpha 2-adrenoreceptor antagonist, blocking the pre- and postsynaptic alpha-2 adrenoreceptors and causing an increased release of noradrenaline and dopamine.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Yohimbine Hydrochloride |
| CAS | 65-19-0 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H27ClN2O3 |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 33.33 mg/mL (85.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (8.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H][C@]12C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CCN1C[C@@]5(CC[C@H](O)[C@H](C(OC)=O)[C@]5(C2)[H])[H].[H]Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 390.9 |
| Formelmasse | 390.9 |
| Mehr anzeigen |