missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YYA-021, MedChemExpress

Artikelnummer. 16409466
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16409466

Marke: Medchem Express HY100039

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress YYA-021 is a small-molecule CD4 mimic that inhibits HIV entry, with high anti-HIV activity and low cytotoxicity.

YYA-021 is a small-molecule CD4 mimic that inhibits HIV entry, with high anti-HIV activity and low cytotoxicity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material YYA-021
CAS 144217-65-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H27N3O2
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (157.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C)C=C1)C(NC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 317.43
Formelmasse 317.43
Reinheit (%) 98.97%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt