Learn More
YYA-021, MedChemExpress
Artikelnummer. 16415507
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Artikelnummer. Menge
16415507 5 mg
16409466 50 mg
16402768 10 mg
3 options
Artikelnummer. 16415507
Marke: Medchem Express HY100039
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress YYA-021 is a small-molecule CD4 mimic that inhibits HIV entry, with high anti-HIV activity and low cytotoxicity.
YYA-021 is a small-molecule CD4 mimic that inhibits HIV entry, with high anti-HIV activity and low cytotoxicity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material YYA-021
CAS 144217-65-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H27N3O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (157.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C)C=C1)C(NC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 317.43
Formelmasse 317.43
Reinheit (%) 98.97%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus